Methyl indole-7-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Punto di fusione: 47…48 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00211064 CAS Number: 93247-78-0 |