Stampa…
Methyl indole-6-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1H-indole-6-carboxylate
OR10544-5G OR10544-25G OR10544-100G
APOSOR10544-5GEA 14.7 EUR
APOSOR10544-5G APOSOR10544-25G APOSOR10544-100G
Methyl indole-6-carboxylate 98%
Methyl indole-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00211063
CAS Number: 50820-65-0