1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₆N₂O₂ Punto di fusione: 247…250 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00955677 CAS Number: 41806-40-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...