Stampa…
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10541-1G OR10541-250MG OR10541-5G
APOSOR10541-1GEA 75.4 EUR
APOSOR10541-1G APOSOR10541-250MG APOSOR10541-5G
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
Punto di fusione: 94…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863421
CAS Number: 20485-43-2