Stampa…
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10540-1G OR10540-5G
APOSOR10540-1GEA 27.7 EUR
APOSOR10540-1G APOSOR10540-5G
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde 98%
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
Punto di fusione: 48…50 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00030439
CAS Number: 39021-62-0