Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
OR10539-1G
OR10539-5G
OR10539-25G
APOSOR10539-1GEA
53.9
EUR
APOSOR10539-1G
APOSOR10539-5G
APOSOR10539-25G
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 99+%
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formula:
C₅H₄BrNO₂S Peso molecolare: 222,05 g/mol Punto di fusione: 62,1…62.5 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03788565 CAS Number: 54045-74-8 |