Stampa…
Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-aminothiazole-5-carboxylate, 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid methyll ester
OR10538-25G OR10538-5G
APOSOR10538-25GEA 85.8 EUR
APOSOR10538-25G APOSOR10538-5G
Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₂S
Peso molecolare: 158,1800 g/mol
Punto di fusione: 191 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788562
CAS Number: 6633-61-0