Stampa…
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR10537-100G OR10537-25G OR10537-5G
APOSOR10537-100GEA 271 EUR
APOSOR10537-100G APOSOR10537-25G APOSOR10537-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BO₄
Peso molecolare: 262,11 g/mol
Punto di fusione: 77…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179438
CAS Number: 171364-80-0