3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR10536-5G
OR10536-1G
APOSOR10536-5GEA
24.8
EUR
APOSOR10536-5G
APOSOR10536-1G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₉BO₄ Punto di fusione: 205…208 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02093046 CAS Number: 99769-19-4 |