Stampa…
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10535-1G OR10535-250MG OR10535-5G
APOSOR10535-1GEA 24.8 EUR
APOSOR10535-1G APOSOR10535-250MG APOSOR10535-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
Punto di fusione: 90…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179452
CAS Number: 374538-03-1