Stampa…
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Methoxycarbonyl-5-nitrophenylboronic acid, 3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrophenylboronic acid, (3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrophenyl)boronic acid
OR10532-5G OR10532-10G OR10532-25G
APOSOR10532-5GEA 75.7 EUR
APOSOR10532-5G APOSOR10532-10G APOSOR10532-25G
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₆
Peso molecolare: 224,96 g/mol
Punto di fusione: 250…255 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179469
CAS Number: 117342-20-8