Stampa…
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxy-3-methylbenzeneboronic acid
OR10528-100G OR10528-25G OR10528-5G
APOSOR10528-100GEA 597 EUR
APOSOR10528-100G APOSOR10528-25G APOSOR10528-5G
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Peso molecolare: 165,99 g/mol
Punto di fusione: 194…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179464
CAS Number: 175883-62-2