Stampa…
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
OR10527-25G OR10527-5G
APOSOR10527-25GEA 184 EUR
APOSOR10527-25G APOSOR10527-5G
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Peso molecolare: 165,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02684315
CAS Number: 208399-66-0