Stampa…
3-Isopropylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10523-10G OR10523-5G
APOSOR10523-10GEA 197 EUR
APOSOR10523-10G APOSOR10523-5G
3-Isopropylphenylboronic acid 98%
3-Isopropylphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₂
Punto di fusione: 72…76 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01074634
CAS Number: 216019-28-2