Stampa…
2-Isopropylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10522-1G OR10522-5G OR10522-25G
APOSOR10522-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10522-1G APOSOR10522-5G APOSOR10522-25G
2-Isopropylphenylboronic acid
2-Isopropylphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₂
Punto di fusione: 74…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411937
CAS Number: 89787-12-2