Stampa…
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10521-1G OR10521-5G
APOSOR10521-1GEA 75.4 EUR
APOSOR10521-1G APOSOR10521-5G
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BNO₃
Punto di fusione: 162…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039353
CAS Number: 397843-67-3