Stampa…
4-Isobutylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10519-1G OR10519-5G
APOSOR10519-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10519-1G APOSOR10519-5G
4-Isobutylphenylboronic acid 98%
4-Isobutylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₂
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01632198
CAS Number: 153624-38-5