Stampa…
4-Iodoimidazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4(5)-Iodoimidazole, 5-Iodo-1H-imidazole, 4-Iodo-1H-imidazole
OR10517-25G OR10517-5G OR10517-100G
APOSOR10517-25GEA 72.7 EUR
APOSOR10517-25G APOSOR10517-5G APOSOR10517-100G
4-Iodoimidazole 96%
4-Iodoimidazole
Formula: C₃H₃IN₂
Peso molecolare: 193,97 g/mol
Punto di fusione: 135…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01632213
CAS Number: 71759-89-2