Stampa…
5-Iodo-1-methylimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Iodo-1-methyl-1H-imidazole
OR10512-1G OR10512-5G
APOSOR10512-1GEA 178 EUR
APOSOR10512-1G APOSOR10512-5G
5-Iodo-1-methylimidazole
5-Iodo-1-methylimidazole
Formula: C₄H₅IN₂
Peso molecolare: 208,00 g/mol
Punto di fusione: 105…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632215
CAS Number: 71759-88-1