Stampa…
4-Iodo-1-methylimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole
OR10511-1G OR10511-5G OR10511-10G
APOSOR10511-1GEA 48.1 EUR
APOSOR10511-1G APOSOR10511-5G APOSOR10511-10G
4-Iodo-1-methylimidazole 97%
4-Iodo-1-methylimidazole
Formula: C₄H₅IN₂
Peso molecolare: 208 g/mol
Punto di fusione: 51…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01632214
CAS Number: 71759-87-0