Stampa…
2-Iodo-1-methylimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Iodo-1-methyl-1H-imidazole
OR10510-1G OR10510-5G OR10510-10G
APOSOR10510-1GEA 72.7 EUR
APOSOR10510-1G APOSOR10510-5G APOSOR10510-10G
2-Iodo-1-methylimidazole
2-Iodo-1-methylimidazole
Formula: C₄H₅IN₂
Peso molecolare: 208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00661606
CAS Number: 37067-95-1