Stampa…
5-(Hydroxymethyl)indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1H-Indol-5-yl)methanol
OR10507-1G OR10507-250MG OR10507-5G
APOSOR10507-1GEA 154 EUR
APOSOR10507-1G APOSOR10507-250MG APOSOR10507-5G
5-(Hydroxymethyl)indole
5-(Hydroxymethyl)indole
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,1700 g/mol
Punto di fusione: 66…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179594
CAS Number: 1075-25-8