Stampa…
4-(Hydroxymethyl)indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1H-Indol-4-yl)methanol
OR10506-1G OR10506-250MG
APOSOR10506-1GEA 48.1 EUR
APOSOR10506-1G APOSOR10506-250MG
4-(Hydroxymethyl)indole
4-(Hydroxymethyl)indole
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,1739 g/mol
Punto di fusione: 46…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01632220
CAS Number: 1074-85-7