Stampa…
4-Hydroxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10505-25G OR10505-5G OR10505-100G
APOSOR10505-25GEA 34.8 EUR
APOSOR10505-25G APOSOR10505-5G APOSOR10505-100G
4-Hydroxyphenylboronic acid 97%
4-Hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₇BO₃
Punto di fusione: 285 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074628
CAS Number: 71597-85-8