3-Hydroxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR10504-25G
OR10504-5G
APOSOR10504-25GEA
79.9
EUR
APOSOR10504-25G
APOSOR10504-5G
3-Hydroxyphenylboronic acid 98%
3-Hydroxyphenylboronic acid
Formula:
C₆H₇BO₃ Punto di fusione: 208…213 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01074603 CAS Number: 87199-18-6 |