2-Hydroxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
Formula:
C₆H₇BO₃ Peso molecolare: 137.93 g/mol Punto di fusione: 185 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01074581 CAS Number: 89466-08-0 |