Stampa…
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
OR10501-100G OR10501-25G OR10501-5G
APOSOR10501-100GEA 158 EUR
APOSOR10501-100G APOSOR10501-25G APOSOR10501-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid 97+%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
Peso molecolare: 151,96 g/mol
Punto di fusione: 251…256 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00792672
CAS Number: 59016-93-2