Stampa…
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid, (3-Hydroxymethyl)phenylboronic acid
OR10500-100G OR10500-25G OR10500-5G
APOSOR10500-100GEA 197 EUR
APOSOR10500-100G APOSOR10500-25G APOSOR10500-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
Punto di fusione: 93…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01317846
CAS Number: 87199-15-3