Stampa…
4-Bromo-3-picoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-3-methylpyridine hydrochloride
OR1050-1G OR1050-250MG OR1050-5G
APOSOR1050-1GEA 23.4 EUR
APOSOR1050-1G APOSOR1050-250MG APOSOR1050-5G
4-Bromo-3-picoline hydrochloride
4-Bromo-3-picoline hydrochloride
Formula: C₆H₇BrClN
Peso molecolare: 208,483 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04966778
CAS Number: 40899-37-4