Stampa…
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
OR10499-1G OR10499-5G
APOSOR10499-1GEA 84.4 EUR
APOSOR10499-1G APOSOR10499-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formula: C₅H₈N₂O
Peso molecolare: 112,1298 g/mol
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179522
CAS Number: 38993-84-9