Stampa…
6-Hydroxy-2-naphthoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10498-100G OR10498-500G
APOSOR10498-100GEA 30.1 EUR
APOSOR10498-100G APOSOR10498-500G
6-Hydroxy-2-naphthoic acid 97%
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₈O₃
Punto di fusione: 240…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060070
CAS Number: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7