Stampa…
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10497-1G OR10497-5G
APOSOR10497-1GEA 69.8 EUR
APOSOR10497-1G APOSOR10497-5G
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
Peso molecolare: 151,96 g/mol
Punto di fusione: 100…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788424
CAS Number: 493035-82-8