Stampa…
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzaldehyde, 4,6-Dimethoxy-2-hydroxybenzaldehyde
OR10496-100G OR10496-25G OR10496-5G
APOSOR10496-100GEA 709 EUR
APOSOR10496-100G APOSOR10496-25G APOSOR10496-5G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,1733 g/mol
Punto di fusione: 60…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003328
CAS Number: 708-76-9