Stampa…
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
OR10495-1G OR10495-25G OR10495-5G
APOSOR10495-1GEA 85.8 EUR
APOSOR10495-1G APOSOR10495-25G APOSOR10495-5G
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,1733 g/mol
Punto di fusione: 225 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01407645
CAS Number: 22080-96-2