Stampa…
trans-Heptenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (E)-Hept-1-en-1-ylboronic acid
OR10493-1G OR10493-5G
APOSOR10493-1GEA 168 EUR
APOSOR10493-1G APOSOR10493-5G
trans-Heptenylboronic acid 97%
trans-Heptenylboronic acid
Formula: C₇H₁₅BO₂
Peso molecolare: 142,01 g/mol
Punto di fusione: 107…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01074600
CAS Number: 57404-76-9