Stampa…
Cloxiquina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1049-100G OR1049-500G
APOSOR1049-100GEA 24.8 EUR
APOSOR1049-100G APOSOR1049-500G
Cloxiquina 98%
Cloxiquina
Formula: C₉H₆ClNO
Punto di fusione: 121…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006788
CAS Number: 130-16-5
EINECS: 204-978-1