Stampa…
Indole-6-carbaldehyd
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Indole-6-carboxaldehyde, 1H-Indole-6-carbaldehyde
OR10489-25G OR10489-5G OR10489-10G
APOSOR10489-25GEA 219 EUR
APOSOR10489-25G APOSOR10489-5G APOSOR10489-10G
Indole-6-carbaldehyd
Indole-6-carbaldehyd
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di fusione: 127…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179596
CAS Number: 1196-70-9