Indole-5-carbaldehyd 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR10488-25G
OR10488-5G
APOSOR10488-25GEA
198
EUR
APOSOR10488-25G
APOSOR10488-5G
Indole-5-carbaldehyd 98%
Indole-5-carbaldehyd
Formula:
C₉H₇NO Punto di fusione: 96…103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093664 CAS Number: 1196-69-6 |