5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
Formula:
C₅H₅BO₃S Punto di fusione: 132…135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093666 CAS Number: 4347-33-5 |