Stampa…
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Formylthiophene-3-boronic acid, (2-Formylthiophen-3-yl)boronic acid
OR10484-25G OR10484-5G
APOSOR10484-25GEA 607 EUR
APOSOR10484-25G APOSOR10484-5G
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
Formula: C₅H₅BO₃S
Peso molecolare: 155,97 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01075678
CAS Number: 4347-31-3