Stampa…
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Ethylsulphonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Ethylsulphonyl)benzeneboronic acid
OR10479-1G OR10479-500MG
APOSOR10479-1GEA 132 EUR
APOSOR10479-1G APOSOR10479-500MG
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₄S
Peso molecolare: 214,05 g/mol
Punto di fusione: 135…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093076
CAS Number: 352530-24-6