Stampa…
4-Ethylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Ethylphenyl)boronic acid, (4-Ethylphenyl)metaboric acid, 4-Ethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-ethylphenyl)borane
OR10478-100G OR10478-25G
APOSOR10478-100GEA 53.9 EUR
APOSOR10478-100G APOSOR10478-25G
4-Ethylphenylboronic acid
4-Ethylphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₂
Peso molecolare: 149,98 g/mol
Punto di fusione: 150…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00859377
CAS Number: 63139-21-9