Stampa…
Ethyl thiazole-4-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10476-25G OR10476-5G
APOSOR10476-25GEA 148 EUR
APOSOR10476-25G APOSOR10476-5G
Ethyl thiazole-4-carboxylate 98%
Ethyl thiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂S
Peso molecolare: 157,1900 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C/12mmHg
Punto di fusione: 51…55 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788566
CAS Number: 14527-43-6