Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₆O₃ Punto di ebollizione: 73…75 °C/0,2mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788560 CAS Number: 103260-44-2 |