Stampa…
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
OR10474-1G OR10474-5G OR10474-10G
APOSOR10474-1GEA 14.7 EUR
APOSOR10474-1G APOSOR10474-5G APOSOR10474-10G
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₂S
Peso molecolare: 236,08 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788564
CAS Number: 100367-77-9