Stampa…
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10473-25G OR10473-5G
APOSOR10473-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10473-25G APOSOR10473-5G
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂S
Punto di fusione: 175…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00619079
CAS Number: 5398-36-7