Stampa…
4-Ethoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Ethoxybenzeneboronic acid, (4-Ethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-ethoxyphenyl)borane
OR10472-25G OR10472-100G
APOSOR10472-25GEA 68.4 EUR
APOSOR10472-25G APOSOR10472-100G
4-Ethoxyphenylboronic acid
4-Ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Peso molecolare: 165,98 g/mol
Punto di fusione: 140…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674028
CAS Number: 22237-13-4