Stampa…
2-Ethoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10471-100G OR10471-25G OR10471-5G
APOSOR10471-100GEA 316 EUR
APOSOR10471-100G APOSOR10471-25G APOSOR10471-5G
2-Ethoxyphenylboronic acid
2-Ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Peso molecolare: 165,98 g/mol
Punto di fusione: 97…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674027
CAS Number: 213211-69-9