Stampa…
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
OR10470-100G OR10470-25G OR10470-5G
APOSOR10470-100GEA 148 EUR
APOSOR10470-100G APOSOR10470-25G APOSOR10470-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
Punto di fusione: 135…140 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179441
CAS Number: 4334-88-7