Stampa…
1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1047-1G OR1047-250MG
APOSOR1047-1GEA 102 EUR
APOSOR1047-1G APOSOR1047-250MG
1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
Formula: C₆H₉IN₂O
Punto di fusione: 51…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788568
CAS Number: 146697-87-2